Learn More
Propyl 4-Hydroxybenzoate(Propyl Paraben), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Propyl Parahydroxybenzoate |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3 |
| Peso formulazione | 180.0786 |
| Percent Purity | >95% |