Learn More
Propyl Acetate, ≥99.5%, Honeywell™
Codice prodotto. 15645770 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15645770 2.5 L Glass Bottle 2.50L
15635770 1 L Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15645770 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 5374382.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
≥99.5%
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-60-4
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Numero MDL MFCD00009372
InChI Key YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester
PubChem CID 7997
ChEBI CHEBI:40116
IUPAC Name propyl acetate
SMILES CCCOC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Propyl acetate
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
Densità 0.888g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 102°C
Punto d'infiammabilità 14°C (57.2°F)
Punto di combustione 842°F
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3COOCH2CH2CH3
Quantità 2.5 L
Numero UN UN1276
Beilstein 1740764
Densità vapore 3.5 (vs air)
Peso formulazione 102.13g/mol
Pressione del vapore 25mmHg (20°C)
Percent Purity ≥99.5%