Learn More
Propyl Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Propyl beta-D-Glucuronide |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H16O7/c1-2-3-15-9-6(12)4(10)5(11)7(16-9)8(13)14/h4-7,9-12H,2-3H2,1H3,(H,13,14)/t4-,5-,6+,7-,9+/m0/s1 |
| Peso formulazione | 236.0896 |