Learn More
Propyl Beta-D-Glucuronide, TRC
Codice prodotto. 30137863
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137863 10 mg 10mg
30004303 1 mg 1mg
30011182 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137863 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP83527510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17685-07-3
Formula molecolare C9 H16 O7
Molecular Weight (g/mol) 236.22
Sinonimo Propyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
IUPAC Name (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-propoxyoxane-2-carboxylic acid
SMILES CCCO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Propyl beta-D-Glucuronide
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H16O7/c1-2-3-15-9-6(12)4(10)5(11)7(16-9)8(13)14/h4-7,9-12H,2-3H2,1H3,(H,13,14)/t4-,5-,6+,7-,9+/m0/s1
Peso formulazione 236.0896