Learn More
Propyl chloroformate, 98%
Codice prodotto. 10692835 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10692835 25 g 25g
10471294 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10692835 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 245290250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 109-61-5 | C4H7ClO2 | 122.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-61-5
Molecular Weight (g/mol) 122.55
InChI Key QQKDTTWZXHEGAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propyl chlorocarbonate, n-propyl chloroformate, formic acid, chloro-, propyl ester, carbonochloridic acid, propyl ester, propylchloroformate, propyl chloroformate, unii-a5y2t003ju, chloroformicacidpropylester, n-propylchloroformate, chloroformic acid propyl ester
PubChem CID 7998
IUPAC Name propyl carbonochloridate
Specifica
Materiale o nome chimico Propyl chloroformate
Punto di fusione -70.0°C
Densità 1.0900 L532g/mL
Punti di ebollizione 106.0°C
Punto d'infiammabilità 16°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H7ClO2
Formula lineare CH3(CH2)2OCOCl
Indice di rifrazione 1.4030 to 1.4050
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,7961
Gravità specifica 1.09
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
SMILES CCCOC(Cl)=O
Viscosità 0.70 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 122.55
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propyl chloroformate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.