Learn More
Propyl disulfide, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15780839 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
5g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15780839 5g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15780839 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 232340050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Propyl disulfide
Nota nome 99%
CAS 629-19-6
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 195.0°C to 196.0°C
Punto d'infiammabilità 66°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C6H14S2
Formula lineare [CH3(CH2)2S]2
Indice di rifrazione 1.4940 to 1.5000
Numero MDL MFCD00009378
Quantità 5g
Gravità specifica 0.95
Sinonimo dipropyl disulfide, propyl disulfide, disulfide, dipropyl, n-propyl disulfide, di-n-propyl disulfide, 4,5-dithiaoctane, dipropyl disulphide, 1-propyldisulfanyl propane, propyldithiopropane, 1,1'-dithiodipropane
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
InChI Key ALVPFGSHPUPROW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCSSCCC
IUPAC Name 1-(propyldisulfanyl)propane
Molecular Weight (g/mol) 150.30
PubChem CID 12377
ChEBI CHEBI:45758
Peso formulazione 150.24
Percent Purity 99%