Learn More
Propyl gallate, 98%
Codice prodotto. 10459250 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10459250 100 g Plastic bottle 100g
10625762 500 g Plastic bottle 500g
10659843 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10459250 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131581000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 121-79-9 | C10H12O5 | 212.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-79-9
Formula molecolare C10H12O5
Molecular Weight (g/mol) 212.2
Numero MDL MFCD00002196
InChI Key ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
IUPAC Name propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
SMILES CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Propyl gallate
Nota nome 98%
Punto di fusione 146.0°C to 150.0°C
Colore White to Beige
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (110°C, 4 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 7971
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.35g/100 mL (25°C). Other solubilities: 103g/100 g alcohol,83g/100 g ether,soluble in aceton,propyleenglycol and,polysorbaat 8
Peso formulazione 212.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propyl gallate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.