Learn More
Propyl Gallate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Gallic acid-propyl ester |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3 |
| Peso formulazione | 212.0685 |
| Percent Purity | >95% |