Learn More
Propyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10634025
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10634025 1 g Amber Glass Bottle 1g
10317504 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10634025 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL01934DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 628-30-8
Formula molecolare C4H7NS
Molecular Weight (g/mol) 101.167
Numero MDL MFCD00004823
InChI Key KKASGUHLXWAKEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propyl isothiocyanate, propylisothiocyanate, propane, 1-isothiocyanato, n-propyl isothiocyanate, isothiocyanic acid propyl ester, isothiocyanic acid, propyl ester, isothiocyanic acid n-propyl ester, 1-propyl isothiocyanate, propanisothiocyanate, 1-isothiocyanatopropan
PubChem CID 69403
IUPAC Name 1-isothiocyanatopropane
SMILES CCCN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico Propyl isothiocyanate
CAS min. % 97.0
Densità 0.9780g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CH3CH2CH2NCS
Quantità 1 g
Peso formulazione 101.17
Percent Purity 97%