Learn More
Propyl isothiocyanate, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 305310250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 628-30-8 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Quantità 25g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10003740
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 02 950 59 478.
Visualizzare prodotti alternativi »
Specifica
Identificatori chimici
628-30-8
101.167
KKASGUHLXWAKEZ-UHFFFAOYSA-N
69403
CCCN=C=S
C4H7NS
MFCD00004823
propyl isothiocyanate, propylisothiocyanate, propane, 1-isothiocyanato, n-propyl isothiocyanate, isothiocyanic acid propyl ester, isothiocyanic acid, propyl ester, isothiocyanic acid n-propyl ester, 1-propyl isothiocyanate, propanisothiocyanate, 1-isothiocyanatopropan
1-isothiocyanatopropane
Specifica
Propyl isothiocyanate
Authentic
1.5030 to 1.5050 (20°C, 589nm)
25g
628-30-8
C4H7NS
MFCD00004823
KKASGUHLXWAKEZ-UHFFFAOYSA-N
1-isothiocyanatopropane
69403
Liquid
0.9780g/mL
Glass bottle
Yellow
98%
98%
CH3CH2CH2NCS
propyl isothiocyanate, propylisothiocyanate, propane, 1-isothiocyanato, n-propyl isothiocyanate, isothiocyanic acid propyl ester, isothiocyanic acid, propyl ester, isothiocyanic acid n-propyl ester, 1-propyl isothiocyanate, propanisothiocyanate, 1-isothiocyanatopropan
CCCN=C=S
101.167
101.17
≥97.5%
Videos
SDS Documentazione