Learn More
Propylamine, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 10723031 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10723031 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10697192 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10052920 1 L Bottiglia in vetro 1L
13418478 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10723031 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 220610500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 107-10-8 | C3H9N | 59.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-10-8
Formula molecolare C3H9N
Molecular Weight (g/mol) 59.11
Numero MDL MFCD00008205
InChI Key WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
PubChem CID 7852
ChEBI CHEBI:39870
IUPAC Name propan-1-amine
SMILES CCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Propylamine
Nota nome 99+%
Punto di fusione -83.0°C
Densità 0.7190g/mL
Punti di ebollizione 48.0°C
Punto d'infiammabilità −30°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2NH2
Indice di rifrazione 1.3870 to 1.3890
Quantità 50 mL
Beilstein 04,136
Fieser 13,164
Indice di Merck 15,7956
Gravità specifica 0.719
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosità 0.4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 59.11
Percent Purity 99+%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.