Learn More
Propylamine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10511091 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10511091 25 g Bottiglia in vetro 25g
10042850 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10511091 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 221890250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 556-53-6 | C3H10ClN | 95.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 556-53-6
Formula molecolare C3H10ClN
Molecular Weight (g/mol) 95.57
Numero MDL MFCD00012911
InChI Key PYNUOAIJIQGACY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propylamine hydrochloride, n-propylamine hydrochloride, 1-propanamine, hydrochloride, propylammonium chloride, propan-1-amine hydrochloride, 1-propylammonium chloride, n-propylammonium chloride, propylamine, hydrochloride, unii-a1z6ovy2hg, a1z6ovy2hg
PubChem CID 11165
IUPAC Name propan-1-amine;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].CCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Propylamine hydrochloride
Nota nome 99+%
Punto di fusione 160°C to 164°C
Colore Beige to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2NH2·HCl
Quantità 25 g
Beilstein 04, 137
Indice di Merck 15, 7956
Peso formulazione 95.57
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.