Learn More
Propylene carbonate, 99.5%
Codice prodotto. 10046612 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10046612 1 L Bottiglia in vetro 1L
10625572 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10615572 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10669263 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10046612 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131560010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.75€
    64.10€ / 1L
    Risparmia 5.65€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Propylene carbonate, 99.5%, Quantity: 2.5L, Packaging: Glass bottle, Boiling Point: 240.0 deg.C to 243.0 deg.C, Undesignated, Melting Point: -49.0 deg.C, Molecular Weight: 102.09, Percent Purity: 99.5%, Assay Percent Range: 99.4% min. (GC), CAS: 108-32-7, Density: 1.2040g/mL | CAS: 108-32-7 | C4H6O3 | 102.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-32-7
Formula molecolare C4H6O3
Molecular Weight (g/mol) 102.09
Numero MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
InChI Key RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
IUPAC Name 4-methyl-1,3-dioxolan-2-one
SMILES CC1COC(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Propylene carbonate
Punto di fusione -49.0°C
Densità 1.2040g/mL
Punti di ebollizione 240.0°C to 243.0°C
Punto d'infiammabilità 116°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4200 to 1.4220
Quantità 1 L
Gravità specifica 1.204
Informazioni di solubilità Solubility in water: 200g/L (25°C). Other solubilities: miscible with acetone,benzene,chloroform,dmf,,ether,ethyl acetate and ethyl alcohol,slightly soluble in carbon tetrachloride,soluble in most organic solvents
Viscosità 2.8 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 102.09
Percent Purity 99.5%
Forma fisica Liquido
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propylene carbonate