Learn More
Propylene carbonate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11480751 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Codice prodotto. 11480751
Marca: MP Biomedicals 0215641594
Identificatori chimici
CAS 108-32-7
Formula molecolare C4H6O3
Molecular Weight (g/mol) 102.09
Numero MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
InChI Key RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
IUPAC Name 4-methyl-1,3-dioxolan-2-one
SMILES CC1COC(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Propylene carbonate
Nota nome For GC analysis
Colore Colorless
Densità ∽1.19g/mL
Quantità 5 kg
Peso formulazione 102.09
Forma fisica Liquid