Learn More
Propylene Carbonate, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15698030 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15698030 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15688030 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15698030 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore P526522.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-32-7
Formula molecolare C4H6O3
Molecular Weight (g/mol) 102.09
Numero MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
InChI Key RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
IUPAC Name 4-methyl-1,3-dioxolan-2-one
SMILES CC1COC(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Propylene carbonate
Punto di fusione -55°C
Densità 1.204g/mL at 25°C
pH 7 (at 200g/L 20°C)
Punti di ebollizione 240°C
Punto di combustione 851°F
Odore Fruit like
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 2.5 L
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 107913
Peso formulazione 102.09g/mol
Pressione del vapore 0.13mmHg (20°C), 0.98mmHg (50°C)
Percent Purity 0.99