Learn More
Propylene carbonate, CHROMASOLV™, for HPLC, 99.7%, Solstice
Codice prodotto. 15685450
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15685450 1 L Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15685450 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 4142201L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CHROMASOLV™, for HPLC, 99.7%
  • Per HPLC e sintesi organica
  • Solventi multiuso a elevata purezza
  • Elevata coerenza da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Propylene carbonate
Nota nome CHROMASOLV™, for HPLC, 99.7%
CAS 108-32-7
CAS max % ≤100.0000%
Punto di fusione -55°C (literature)
Densità 1.204 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 242°C
Punto d'infiammabilità 135°C
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C4H6O3
Formula lineare C4H6O3
Numero MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Quantità 1 L
Beilstein 107913
Sinonimo propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
InChI Key RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1COC(=O)O1
IUPAC Name 4-methyl-1,3-dioxolan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 102.09
PubChem CID 7924
Percent Purity >99.65%
Grado HPLC