Learn More
Propylene Glycol (1,2 Propanediol), ACS/USP/NF, Greenfield
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Propylene Glycol (1,2 Propanediol), ACS/USP/NF |
| Grado | ACS |
| Imballaggio | 4x4L Case |
| pH | Liquid |
| Quantità | 4x4L Case |