Specifica
| Materiale o nome chimico | Propylene Glycol |
| Quantità | 500 mL |
| Peso formulazione | 76.1 |
| Punto d'infiammabilità | 99.00°C |
| Grado | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
| Imballaggio | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
| Gravità specifica | 1L = 1.04kg |