Specifica
| Materiale o nome chimico | Propylene Glycol |
| Quantità | 19 L |
| Punto d'infiammabilità | 99.00°C |
| Imballaggio | Poly Pail |
| Gravità specifica | 1L = 1.04kg |
| Peso formulazione | 76.1 |
| Percent Purity | ≥99.5% |
| Grado | Multi-Compendial/USP |