Learn More
Propylene Glycol (Propane-1,2-diol), Mikromol™
Codice prodotto. 17948184
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17948184 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17948184 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1481.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Propylene Glycol (Propane-1,2-diol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Propanediol
CAS 57-55-6
Nomi componenti o analita 1,2-Propanediol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C3 H8 O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Propylene glycol, (RS)-propane-1,2-diol, Glycerol Imp. C (EP), GR 43314X, Glycerol Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CC(O)CO
IUPAC Name propane-1,2-diol
Molecular Weight (g/mol) 76.09
Quantità 250 mg
Peso formulazione 76.0524 g/mol