Learn More
Propylene Glycol, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15598604 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
19 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
19L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15598604 19 L Poly Pail 19L
15578604 500 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15598604 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 940207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2348.33€
    1507.24€ / 19L
    Risparmia 841.09€
    35% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-02-2027
Chemical Identifiers
CAS 57-55-6
Formula molecolare C3H8O2
Molecular Weight (g/mol) 76.095
InChI Key DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC Name 1,2-propandiolo
SMILES CC(CO)O
Specifications
Materiale o nome chimico Propylene Glycol
Quantità 19 L
Punto d'infiammabilità 99.00°C
Imballaggio Poly Pail
Gravità specifica 1L = 1.04kg
Peso formulazione 76.1
Percent Purity ≥99.5%
Grado FCC/USP