Learn More
Propylene Oxide, Serva Electrophoresis™
Specifica
Specifica
| CAS | 75-56-9 |
| Formula molecolare | C3H6O |
| Numero MDL | MFCD00005126 |
| Quantità | 500 mL |
| Sinonimo | propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane |
| InChI Key | GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CC1CO1 |
| IUPAC Name | 2-methyloxirane |
| Molecular Weight (g/mol) | 58.08 |
| PubChem CID | 6378 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Propylene oxide
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1
- Cancerogenicità Categoria 1
- H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.