Learn More
(±)-Propylene oxide, 99.5%, extra pure, AcroSeal™
Codice prodotto. 10084287 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10084287 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
10572138 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10084287 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 430868000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 75-56-9 | C3H6O | 58.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-56-9
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00005126
InChI Key GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
PubChem CID 6378
ChEBI CHEBI:38685
IUPAC Name 2-methyloxirane
SMILES CC1CO1
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-Propylene oxide
Nota nome Extra Pure
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Punto di fusione -112.0°C
Densità 0.8300g/mL
Punti di ebollizione 34.0°C
Punto d'infiammabilità −37°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.3650 to 1.3670
Quantità 800 mL
Indice di Merck 15,7969
Gravità specifica 0.83
Informazioni di solubilità Solubility in water: 40g/100mL (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosità 0.32 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 58.08
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid