Learn More
(±)-Propylene oxide, 99.5%, extra pure, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | (±)-Propylene oxide |
| Nota nome | Extra Pure |
| CAS min. % | 99.4 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -112.0°C |
| Densità | 0.8300g/mL |
| Punti di ebollizione | 34.0°C |
| Punto d'infiammabilità | −37°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99.4% min. (GC) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- (+/-)-Propylene oxide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H331-Tossico se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Propylene oxide