Learn More
(±)-Propylene oxide, 99.5%, extra pure
Codice prodotto. 10771335 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10771335 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10710921 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10286460 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10771335 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 220160025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 75-56-9 | C3H6O | 58.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-56-9
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00005126
InChI Key GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
PubChem CID 6378
ChEBI CHEBI:38685
IUPAC Name 2-methyloxirane
SMILES CC1CO1
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-Propylene oxide
Nota nome Extra Pure
Punto di fusione -112.0°C
Densità 0.8300g/mL
Punti di ebollizione 34.0°C
Punto d'infiammabilità −37°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.3650 to 1.3670
Quantità 2.5 L
Numero UN 1280
Beilstein 17, 6
Indice di Merck 15, 7969
Gravità specifica 0.83
Informazioni di solubilità Solubility in water: 40g/100mL (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosità 0.32 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 58.08
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (+/-)-Propylene oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .