Learn More
(±)-Propylene oxide, >99%
Codice prodotto. 11377348
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
3L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11377348 3 x 1 L 3L
11367348 100 mL 100mL
11387348 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11377348 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 030765.L7
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 75-56-9 | C3H6O | 58.08 g/mol
Propylene oxide is used as a precursor in the production of polyether polyols, which is utilized for making polyurethane plastics, polypropylene glycols, propylene glycol ethers and propylene carbonate. It is involved in the preparation of biological samples for electron microscopy. It plays a vital role in the removal of residual ethanol previously used for dehydration. Further, it is used in thermobaric weapons, and microbial fumigation. It is also used as solvents, and in the preparation of surfactants, lubricants and in oil demulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-56-9
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00005126
InChI Key GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
PubChem CID 6378
ChEBI CHEBI:38685
IUPAC Name 2-methyloxirane
SMILES CC1CO1
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-Propylene oxide
Punto di fusione -112°C
Colore Colorless
Densità 0.83 g/mL
Punti di ebollizione 34°C to 35°C
Punto d'infiammabilità -37°C (-35°F)
Intervallo percentuale saggio >99%
Odore Ether-like
Indice di rifrazione 1.366
Quantità 3 x 1 L
Numero UN UN1280
Beilstein 79763
Indice di Merck 14,7856
Informazioni di solubilità Miscible with water,acetone,benzene,carbon tetrachloride,methanol and ether.
Peso formulazione 58.08
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (+/-)-Propylene oxide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propylene oxide