Learn More
Propylthiouracil, MedChemExpress
Descrizione
Propylthiouracil(6-Propyl-2-thiouracil) is a thyroperoxidase and 5'-deiodinase inhibitor.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Propylthiouracil |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 51-52-5 |
| Colore | White |
| Quantità | 500 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C7H10N2OS |
| Sinonimo | 6-n-Propylthiouracil 6-Propyl-2-thiouracil PTU |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (587.44 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C=C(CCC)N1)NC1=S |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only