Learn More
Propyne, ca. 4% in N,N-Dimethylformamide, ca. 1.0mol/L, TRC
Codice prodotto. 30416461
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30416461 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30416461 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP8359851ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Propyne
CAS 74-99-7
Formula molecolare C3H4
Quantità 1 mL
Sinonimo Allylene, Methylacetylene, Propine
InChI Formula InChI=1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3
SMILES CC#C
IUPAC Name prop-1-yne
Molecular Weight (g/mol) 40.06
Peso formulazione 40.0313
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4 %