Learn More
Propyne, ca. 4% in N,N-Dimethylformamide, ca. 1.0mol/L, TRC
Codice prodotto. 30427957
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427957 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30427957 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP83598525ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Propyne
CAS 74-99-7
Formula molecolare C3H4
Quantità 25 mL
Sinonimo Allylene, Methylacetylene, Propine
InChI Formula InChI=1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3
SMILES CC#C
IUPAC Name prop-1-yne
Molecular Weight (g/mol) 40.06
Peso formulazione 40.0313
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4 %