Learn More
Contec™ Panni presaturati a maglia polynit PROSAT™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17224533 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 10 cm (4 x 4 pollici)
15 x 23 cm (6 x 9 pollici)
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Soluzione di saturazione:
70% IPA, 30% acqua deionizzata
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Quantità confezione:
20 Wipes/Pouch, 20 Pouches/Cs.
20 Wipes/Pouch, 24 Pouches/Cs.
20 Wipes/Pouch, 40 Pouches/Cs.
20 Wipes/Pouch, 40 Pouches/Cs. (Half-folded)
20 panni/busta, 20 buste/confez. (impilati piatti)
20 panni/busta, 24 buste/confez. (ripiegati)
20 panni/busta, 64 buste/confez.
20/pacco, 1 pacco/OB1, 5 OB1/OB2, 8 OB2/confez.
20/pacco, 5 pacchi/OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/confez.
30 panni/busta, 20 buste/confez.
30 panni/busta, 30 buste/confez. (impilati piatti)
30/Pouch, 20 Pouches/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 160
pezzi 400
pezzi 480
pezzi 600
pezzi 800
pezzi 900
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Soluzione di saturazione Sterilità Quantità confezione unitSize
17224533 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) 70% IPA, 30% acqua deionizzata Sterile 20/pacco, 5 pacchi/OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/confez. pezzi 800
17274523 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) 70% IPA, 30% acqua deionizzata Sterile 20 panni/busta, 24 buste/confez. (ripiegati) pezzi 480
17294513 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) 70% IPA, 30% acqua deionizzata Non sterile 30 panni/busta, 30 buste/confez. (impilati piatti) pezzi 900
17234533 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) 70% IPA, 30% acqua deionizzata Sterile 20/pacco, 1 pacco/OB1, 5 OB1/OB2, 8 OB2/confez. pezzi 800
17244533 30 x 30 cm (12 x 12 pollici) 70% IPA, 30% acqua deionizzata Sterile 20 panni/busta, 20 buste/confez. (impilati piatti) pezzi 400
16585274 10 x 10 cm (4 x 4 pollici) 70% IPA, 30% acqua deionizzata Sterile 20 panni/busta, 64 buste/confez. pezzi 160
16645534 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) 70% IPA, 30% acqua deionizzata Sterile 20 Wipes/Pouch, 24 Pouches/Cs. pezzi 480
15674937 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) 70% IPA, 30% acqua deionizzata Sterile 20 Wipes/Pouch, 40 Pouches/Cs. (Half-folded) pezzi 800
15197915 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) 70% IPA, 30% acqua deionizzata Sterile 20 Wipes/Pouch, 40 Pouches/Cs. pezzi 800
15534045 30 x 30 cm (12 x 12 pollici) 70% IPA, 30% acqua deionizzata Sterile 20 Wipes/Pouch, 20 Pouches/Cs. pezzi 400
16459579 30 x 30 cm (12 x 12 pollici) 70% IPA, 30% acqua deionizzata Non sterile 30 panni/busta, 20 buste/confez. pezzi 600
15187915 15 x 23 cm (6 x 9 pollici) 70% IPA, 30% acqua deionizzata Sterile 30/Pouch, 20 Pouches/Cs. pezzi 600
16675534 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) 70% IPA, 30% acqua deionizzata Sterile 20 Wipes/Pouch, 40 Pouches/Cs. pezzi 800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 17224533 Fornitore Contec™ N. del fornitore PSPS0076BPR
Per la pulizia delle superfici e delle apparecchiature in ambienti critici in cui sono necessari solventi aggressivi. I panni presaturati a maglia polynit PROSAT™ sono in poliestere preimbevuti per operazioni di pulizia generiche.
Per la pulizia delle superfici e delle apparecchiature in ambienti critici in cui sono necessari solventi aggressivi. I panni presaturati a maglia polynit PROSAT™ Contec™ sono panni preimbevuti in poliestere per operazioni di pulizia generiche. I panni sono testurizzati a maglia interlock indemagliabile per una buona assorbenza di solventi, resistenti all'abrasione e agli agenti chimici.
  • Ideali per applicazioni in cui sono necessarie grandi quantità di panni o solventi aggressivi per pulire superfici e apparecchiature.
  • Disponibili con il 100% di IPA di grado semiconduttore e il 70% di IPA di grado USP e il 30% di acqua deionizzata.
  • Livello di dispersione di particelle e fibre estremamente basso.
  • Panno testurizzato morbido non abrasivo, che pulisce senza graffiare.
1916560:
  • i panni in poliestere preimbevuti sono realizzati per operazioni di pulizia generiche in ambienti di Classe ISO 5 (FED-STD-209E Classe 100/M3.5).
  • Ideali per la pulizia delle superfici esterne dei prodotti e delle superfici interne degli utensili di lavoro o di altre apparecchiature.
19165631, 19160965, 19038564:
  • i panni di peso standard sono realizzati in 100% poliestere testurizzato a maglia interlock indemagliabile per una buona assorbenza di solventi, resistenza all'abrasione e resistenza agli agenti chimici.
  • Sigillati a caldo e saturati con varie miscele di alcol isopropilico e acqua deionizzata.
  • Basso contenuto di particelle ed estraibili.
  • Lavati e confezionati in una camera bianca di classe ISO 4 (FED-STD-209E Classe 10/M2.5).
19038565, 19033771, 19120816, 19120817, 19047635:
  • i panni sterili sono convalidati con livello di sicurezza della sterilità di 10-6 in conformità con le linee guida AAMI/ISO 11137 Metodo 1 per la sterilizzazione dei dispositivi medici.
  • I panni sterili a maglia polynit PROSAT™ sono confezionati per l'uso in aree con nucleo sterile e sono ideali per la pulizia di articoli prima dello stoccaggio e della pulizia ambientale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno presaturato
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Poliestere
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Peso base 140 g/m2
Struttura Maglia a piqué indemagliabile
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia e igiene in ambienti di camera bianca
Quantità confezione 20/pacco, 5 pacchi/OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/confez.
Strato 1 velo
Soluzione di saturazione 70% IPA, 30% acqua deionizzata
Sterilità Sterile
Grado USP
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.