Descrizione
Questi panni sono utili per la pulizia di banchi da lavoro a flusso laminare, superfici di camere bianche e apparecchiature. I panni presaturati non tessuti PROSAT™ Contec™ offrono un livello di saturazione specifico in base alle diverse attività con il solvente o il disinfettante desiderato.
- Substrato del panno progettato appositamente per l'applicazione
- Compatibili con ambienti di classe ISO 5 (FED-STD-209E Classe 100/M3.5)
- Ideali per la pulizia degli articoli prima di riporli
- In polipropilene termosaldato o in cellulosa/poliestere
- Pratici ed efficaci per detergere strumenti di lavorazione e altre apparecchiature
- I panni in 100% poliestere spunlace offrono maggiore igiene, quelle in polipropilene termosaldato maggiore durata, quelle in poliestere idrolegato/cellulosa costi minori
- La miscela di solventi soddisfa le specifiche SEMI relative a metalli e contaminanti
Specifica
Specifica
| Product Type | Panno presaturato |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 11 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Materiale | Polipropilene |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Certificazione/Conformità | Classe ISO 5 |
| Monouso | Monouso |
| Dimensioni (L x P) | 28 x 23 cm (11 x 9 pollici) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- CONTEC PROSAT MBPP 70/30 IPA & DI WATER
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol