Learn More
Contec™ Panni presaturati non tessuti PROSAT™, piegati in quattro
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17204523 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 600
pezzi 750
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Dimensione della confezione
17204523 Non sterile pezzi 750
17214523 Sterile pezzi 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17204523 Fornitore Contec™ N. del fornitore PSLPP7030BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    747.00€
    633.60€ / pezzi 750
    Risparmia 113.40€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Questi panni sono utili per la pulizia di banchi da lavoro a flusso laminare, superfici di camere bianche e apparecchiature. I panni presaturati non tessuti PROSAT™ Contec™ offrono un livello di saturazione specifico in base alle diverse attività con il solvente o il disinfettante desiderato.
  • Substrato del panno progettato appositamente per l'applicazione
  • Compatibili con ambienti di classe ISO 5 (FED-STD-209E Classe 100/M3.5)
  • Ideali per la pulizia degli articoli prima di riporli
  • In polipropilene termosaldato o in cellulosa/poliestere
  • Pratici ed efficaci per detergere strumenti di lavorazione e altre apparecchiature
  • I panni in 100% poliestere spunlace offrono maggiore igiene, quelle in polipropilene termosaldato maggiore durata, quelle in poliestere idrolegato/cellulosa costi minori
  • La miscela di solventi soddisfa le specifiche SEMI relative a metalli e contaminanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panni disinfettanti
Lunghezza (sistema imperiale) 17 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 43 cm
Larghezza (sistema imperiale) 16 pollici
Larghezza (sistema metrico) 40,6 cm
Materiale Polipropilene
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Certificazione/Conformità Classe ISO 5, autorizzati per la conformità ai requisiti del Regolamento UE sui biocidi (BPR)
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 43 x 41 cm (17 x 16 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Per superfici interne di strumenti di lavoro, preparazione delle superfici, processi di produzione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Strumenti di lavoro e altre apparecchiature
Quantità confezione 50 panni/sacchetto
Strato 1 velo
Soluzione di saturazione 70% IPA/30% acqua deionizzata
Sterilità Non sterile