Learn More
Contec™ Panni presaturati in polipropilene termosaldato PROSAT™ PS-911
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Description
- Presaturati con miscele di IPA e acqua deionizzata in buste piatte richiudibili, con singolo numero di lotto per la tracciabilità
- Queste buste dal design speciale preservano i livelli di pulizia e saturazione dei solventi
- La miscela di solventi soddisfa le specifiche SEMI relative a metalli e contaminanti
- Compatibilità con Classe ISO 5
- 30 panni/busta, 50 buste/scatola
Specifications
Specifications
| Product Type | Panno presaturato |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 11 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 28 cm |
| Materiale | Polipropilene |
| Certificazione/Conformità | Classe ISO 5, SEMI per metalli/contaminanti |
| Monouso | Monouso |
| Dimensioni (L x P) | 23 x 28 cm (9 x 11 pollici) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideali per la pulizia ordinaria di strumenti e apparecchiature |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- CONTEC PROSAT MBPP WITH 70% IPA
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol