Learn More
Contec™ Mocio PROSAT™ QuickTask: presaturato con IPA al 70%, acqua deionizzata al 30%
Codice prodotto. 17810194 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
PSTA0021
PSTA0022, irradiato
Sterilità:
Non sterile
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 30
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Sterilità Dimensione della confezione
17810194 PSTA0021 Non sterile pezzi 30
17800194 PSTA0022, irradiato Sterili pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17810194 Fornitore Contec™ N. del fornitore PSTA0021BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00€
    228.63€ / pezzi 30
    Risparmia 39.37€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
I moci presaturati con IPA di grado USP permettono un consumo uniforme delle quantità da parte degli operatori ed eliminano la necessità di una soluzione detergente aggiuntiva e di separare moci e secchi in una camera. I moci presaturati consentono l’applicazione mirata di IPA sulle superfici. Eliminano il rischio di fuoriuscite di liquidi infiammabili e riducono l’uso di IPA e VOC.
Il sistema di pulizia PROSAT™ QuickTask™ assicura un consumo stabile e rappresenta un'opzione conveniente quando si utilizza l’IPA per pulire o rimuovere i residui. Ogni mocio è presaturato con una quantità predefinita di alcol isopropilico al 70% di grado USP, eliminando la necessità di accessori aggiuntivi come sistemi a secchio o strizzatori. Questi moci sono confezionati in una pratica busta facile da strappare. Il sistema ha una superficie in 100% poliestere e genera bassi livelli di particelle e fibre. L'utilizzo di questo mocio con il telaio QuickTask™ e il manico QuickConnect™ lo rende un’alternativa ergonomica alla pulizia a mano con i panni presaturati con IPA. Questo sistema è ideale per il risciacquo dopo l’applicazione di disinfettanti a soffitti, pareti e pavimenti o per rimuovere i residui secchi dalle superfici. Il sistema di pulizia PROSAT QuickTask™ è disponibile irradiato per l'uso in camere bianche di Grado B-D.
Mocio presaturato con IPA QuickTask™
  • Le testine del mocio rivestite in 100% poliestere a 2 strati generano bassi livelli di particelle e fibre
  • Disponibili irradiate, che le rendono ideali per l’uso in camere bianche di Grado B
  • La confezione è formata da una pratica busta facile da strappare
  • Il numero ridotto di moci per confezione limita gli sprechi, rendendolo ideale per gli ambienti più piccoli
Imballaggio:
confezionato in sacchetti esterni in polietilene per semplificare il trasferimento del prodotto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Testina per mocio
Modello PSTA0021
Lunghezza (sistema imperiale) 16 pollici
Sterilità Non sterile
Lunghezza (sistema metrico) 41 cm
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Larghezza (sistema metrico) 13 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5 in
Monouso Monouso
Color-coded No
Materiale Poliestere
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Contec IPA Wipes