Learn More
Contec™ Panni PROSAT ReFIBE
Codice prodotto. 17817244 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 pollici
12 x 12 pollici
12 x 12 pollici (30,48 x 30,48 cm)
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 400
pezzi 600
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Sterilità Dimensione della confezione
17817244 12 x 12 pollici Non sterile pezzi 400
17846693 9 x 9 pollici Non sterile pezzi 600
17836693 9 x 9 pollici Sterile pezzi 600
17856693 12 x 12 pollici (30,48 x 30,48 cm) Sterile pezzi 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17817244 Fornitore Contec™ N. del fornitore PSRF1212BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00€
    446.00€ / pezzi 400
    Risparmia 81.00€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Panni presaturati prodotti da panni riciclati per camere bianche in 100% poliestere lavorato a maglia.
  • Il materiale in 100% poliestere lavorato a maglia lavato e riciclato produce bassi livelli di particelle e fibre
  • Resistenti agli agenti chimici e alle abrasioni
  • Panno morbido testurizzato che pulisce le superfici senza graffiarle
  • Prodotto con plastica riciclata al 100%, devia la plastica dagli oceani e dalle discariche
  • Consente all’organizzazione di ridurre il proprio impatto ambientale e di raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità
  • I panni presaturati riducono l'uso di solventi e le emissioni di COV
  • Garantiscono una saturazione costante di ciascun panno indipendentemente dall’operatore
  • La busta richiudibile mantiene i livelli di saturazione durante l’uso e facilita la rimozione del panno
  • Il taglio al laser dei bordi sigilla le fibre sul bordo dei panni riducendone lo spargimento
  • Convalidati sterili con un SAL di 10-6, sono adatti per l’uso nelle camere bianche di grado più elevato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panni
Lunghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Materiale Poliestere
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Peso base 124 g/m2
Struttura Maglia interlock, indemagliabile
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 12 x 12 pollici
Sterilità Non sterile
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X400  Wipes Prosat ReFIBE 70%/30% IPA/DI
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol