Learn More
Contec™ Panni sterili a basso contenuto di endotossina PROSAT™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17254533 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Quantità confezione:
10 panni/busta, in confezione tripla
30 panni/busta, confezione doppia
Dimensione della confezione:
pezzi 300
pezzi 450
pezzi 550
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità confezione Dimensione della confezione
17254533 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) 10 panni/busta, in confezione tripla pezzi 550
17264533 30 x 30 cm (12 x 12 pollici) 30 panni/busta, confezione doppia pezzi 450
17274533 30 x 30 cm (12 x 12 pollici) 10 panni/busta, in confezione tripla pezzi 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17254533 Fornitore Contec™ N. del fornitore PSWE0001BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00€
    847.74€ / pezzi 550
    Risparmia 197.26€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Realizzati in 100% poliestere a maglia polynit con sigillatura a caldo e presaturati con una miscela di IPA al 70% e acqua per preparazioni iniettabili (WFI) distillata al massimo grado. I panni sterili a basso contenuto di endotossina PROSAT™ sono a basso contenuto di particelle e fibre per un utilizzo ideale nelle aree a contatto con il prodotto. Ogni lotto di panni ha un livello di endotossina garantito inferiore a <1EU per dispositivo.
  • I panni sterili PROSAT™ Polynit™ Heatseal LE sono realizzati in 100% poliestere lavorato a maglia polynit con sigillatura a caldo, presaturati con una miscela al 70% di isopropanolo e al 30% di acqua per preparazioni iniettabili (WFI).
  • Ogni lotto viene testato prima del rilascio e viene certificato un livello di endotossina inferiore a <1EU/panno.
  • Il panno con bordi sigillati genera livelli molto bassi di particelle e fibre ed è ideale per l'uso nelle aree a contatto con il prodotto.
  • Ogni busta richiudibile contiene pochi panni per evitare qualsiasi spreco al termine di una sessione.
  • Ogni busta è confezionata singolarmente per un facile ingresso nella suite sterile.
  • I panni presaturati offrono numerosi vantaggi, tra cui il controllo del solvente, la riduzione dei composti organici volatili (COV) e un maggiore controllo del processo e delle procedure ripetute.
  • La busta richiudibile riduce gli sprechi.
  • I panni sterili PROSAT Polynit Heatseal LE sono convalidati sterili e adatti all’uso in suite asettiche e nelle camere bianche farmaceutiche più critiche.
Caratteristiche e vantaggi:
  • Consigliati per ambienti di grado A/B o classe ISO 3-8, aree a contatto con il prodotto
  • Il tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia produce livelli molto bassi di particelle e fibre
  • I bordi sigillati al laser riducono la generazione di fibre dal bordo del panno
  • I livelli di endotossina garantiti pari a <1EU/dispositivo li rendono ideali per le superfici a contatto con il prodotto
  • Numero ridotto di panni per busta richiudibile per eliminare gli sprechi
  • Ingombro ridotto, sono disponibili buste sospese, ideali per l’uso in sistemi di isolamento e RAB
  • I panni presaturati riducono le emissioni di COV e l’uso di solventi
  • La busta richiudibile preserva la pulizia e i livelli di saturazione del solvente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno per camera bianca presaturato
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Poliestere
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Peso base 140 g/m2
Struttura Maglia interlock indemagliabile
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Per le camere bianche farmaceutiche più critiche
Quantità confezione 10 panni/busta, in confezione tripla
Strato 2 veli
Soluzione di saturazione 70% IPA/30% WFI, grado USP
Sterilità Sterile
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CONTEC PROSAT STERILE POLYNIT HEATSEAL 70/30 IPA & WFI
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol