Learn More
Contec™ Panni presaturati in tessuto non tessuto PROSAT™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15647036 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 28 cm (9 x 11 pollici)
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15647036 23 x 28 cm (9 x 11 pollici) pezzi 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15647036 Fornitore Contec™ N. del fornitore PS911ETOH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.00€
    520.29€ / pezzi 1500
    Risparmia 91.71€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Per la pulizia di isolatori, armadi, cappe e altre apparecchiature e utensili per camere sterili.
  • È costituito da panni in 100% polipropilene imbevuti con una soluzione di 70% di etanolo denaturato e 30% di acqua deionizzata in buste richiudibili
  • Pulito, privo di additivi di qualsiasi tipo e con una concentrazione di sodio molto bassa
  • Aumenta il controllo e l’affidabilità dei solventi e riduce le emissioni di VOC
  • Compatibile con camere sterili di Classe ISO 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno presaturato
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11 pollici
Larghezza (sistema metrico) 28 cm
Materiale Polipropilene
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Struttura Non tessuto termosaldato
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 23 x 28 cm (9 x 11 pollici)
Strato 1 velo
Soluzione di saturazione 70% etanolo denaturato/30 % acqua deionizzata
Sterilità Non sterile
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CONTEC PROSAT MBPP WITH 70% DENATURED ETHANOL
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare polvere di estinzione secca per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P411-Conservare a temperature non superiori a 40°C/°F.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, propan-2-ol