Learn More
Contec™ Panni sterili in tessuto non tessuto presaturati PROSAT™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-2436379 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 pollici)
23 x 28 cm (9 x 11 pollici)
Quantità confezione:
Confezione da 20
Confezione da 24
Confezione da 30
Confezione da 50
Soluzione di saturazione:
70% IPA, 30% acqua deionizzata
70% di IPA di grado USP, 30% di acqua deionizzata
Dimensione della confezione:
pezzi 1152
pezzi 1400
pezzi 1440
pezzi 800
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità confezione Soluzione di saturazione Dimensione della confezione
17224513 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 pollici) Confezione da 20 70% IPA, 30% acqua deionizzata pezzi 800
17274513 23 x 28 cm (9 x 11 pollici) Confezione da 30 70% IPA, 30% acqua deionizzata pezzi 1440
17224523 23 x 28 cm (9 x 11 pollici) Confezione da 24 70% IPA, 30% acqua deionizzata pezzi 1152
17244523 23 x 28 cm (9 x 11 pollici) Confezione da 50 70% di IPA di grado USP, 30% di acqua deionizzata pezzi 1400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17224513 Fornitore Contec™ N. del fornitore PS7030IRBPR
Per la pulizia di isolatori, armadi, cappe e altre apparecchiature e utensili per camere bianche. I panni sterili in tessuto non tessuto presaturati PROSAT™ Contec™ sono ideali per la pulizia dopo il campionamento su piastra BD RODAC™. Questi panni sono progettati specificamente per ambienti sterili.
  • Progettati per applicazioni nel settore farmaceutico, biotecnologico e di dispositivi medici
  • Panni in tessuto non tessuto in 100% poliestere spunlace per i dispositivi di pulizia in poliestere idrolegato/cellulosa per un'igiene migliore ed economica o i panni in polipropilene termosaldato per una durata maggiore
  • Comodamente presaturati con una miscela 70/30 di IPA di grado semiconduttore e di acqua deionizzata, che consente di ridurre le emissioni di COV e i rifiuti pericolosi
  • Tutti i panni sono sterilizzati con radiazioni gamma fino a un livello di garanzia della sterilità di 10-6 e convalidati secondo le linee guida AAMI ISO 11137 (Metodo 1)
  • Certificato di sterilità e certificato di irradiazione inclusi
  • Consigliati per l’uso in ambienti ISO Classe 5 (FED-STD-209E Classe 100/M3.5)
  • Le buste richiudibili numerate singolarmente con lotto e con etichette a prova di manomissione garantiscono l’integrità e la pulizia del prodotto
Compliance
Sterilità convalidata con un livello di garanzia della sterilità di 10-6 in conformità con le linee guida del metodo 1 dell’AAMI/ISO 1137.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno presaturato
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Poliestere
Certificazione/Conformità Classe ISO 4
Dimensioni (L x P) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Ideali per la pulizia ordinaria e approfondita di apparecchiature, strumenti e altre attrezzature da laboratorio, progettati per ambienti sterili
Quantità confezione Confezione da 20
Soluzione di saturazione 70% IPA, 30% acqua deionizzata
Sterilità Sterile
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CONTEC PROSAT STERILE AMP DELTA 70/30 IPA & DI WATER
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol