missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Prostaglandin E2
Descrizione
Endogenous prostaglandin and primary product of arachidonic acid/cyclooxygenase pathway. Binds with high affinity to EP1, EP2, EP3 and EP4 receptors (Kd values range between ∽ 1 - 10 nM). Influences a wide range of processes including inflammation, smooth muscle relaxation, fertility and gastric mucosal integrity. Regulates vertebrate hematopoietic stem cell (HSC) homeostasis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Prostaglandin E2 |
| CAS | 363-24-6 |
| Quantità | 10 mg |
| Formula molecolare | C20H32O5 |
| Peso formulazione | 352.47 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 352.471 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?