Learn More
Novus Biologicals™ Human Prostate Tissue Lysate (Tumor)
Codice prodotto. 18132158 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18132158 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18132158 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP247066
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.00€
    567.00€ / 0.1mg
    Risparmia 33.00€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Two matched 1mg/mL vials (100μg/vial) of human prostate tissue lysate, one normal tissue and the other tumor tissue, for use in research. Diagnosis: Prostatic Hypertrophy, Patient: Male, Age 79. Lysates are guaranteed for 6 months from date of receipt.
The Prostate Lysate is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Protein-Protein Interaction, Ligand Binding, ELISA, Immunoprecipitation, 1 D and 2 D Gel Electrophoresis, Western Blot
Tissue Prostate
Quantità 0.1 mg
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio Prostate