missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Molecular Weight: 390.48 g/mol
- Biological Activity: PKC activator; reactivates HIV-1 latency (IC50 = ~0.5 μM) via PKC-dependent NF-κB activation
- Mechanism: Downregulates expression of HIV-1 receptor CD4 and its co-receptors CXCR4 and CCR5 in vitro
- Characteristics: Non-tumor promoting
- Form: Solid
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Blue Ice |
| Target Molecule | Protein Kinase C |
| Formulazione | 100% Prostratin |
| Quantità | 1 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | PKC activation, HIV-1 latency reactivation |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?