Learn More
Prostratin, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Prostratin |
| CAS | 60857-08-1 |
| Formula molecolare | C22 H30 O6 |
| Quantità | 0.5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H30O6/c1-11-6-16-20(26,18(11)25)9-14(10-23)7-15-17-19(4,5)21(17,28-13(3)24)8-12(2)22(15,16)27/h6-7,12,15-17,23,26-27H,8-10H2,1-5H3/t12-,15+,16-,17-,20-,21+,22-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@]2(OC(=O)C)[C@H]([C@@H]3C=C(CO)C[C@@]4(O)[C@@H](C=C(C)C4=O)[C@@]13O)C2(C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 390.47 |
| Peso formulazione | 390.2042 |