Learn More
PROTAC BET Degrader-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496597
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16496597 5 mg
16443878 10 mg
16442886 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16496597 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY103633
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress PROTAC BET Degrader-1 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BET, decreasing BRD2, BRD3, and BRD4 protein levels at low concentration.
PROTAC BET Degrader-1 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BET, decreasing BRD2, BRD3, and BRD4 protein levels at low concentration.
Specifica
Materiale o nome chimico PROTAC BET Degrader-1
CAS 2093386-22-0
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C44H45N11O9
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (57.35 mM)
SMILES CCN1C(NC2=C3C4=CC(OC)=C(C(C(C)=NO5)=C5C)C=C4NC3=NC(C(NCCCCNC(COC6=C(C(N7C(CCC8=O)C(N8)=O)=O)C(C7=O)=CC=C6)=O)=O)=N2)=CC(C9CC9)=N1
Molecular Weight (g/mol) 871.9
Peso formulazione 871.9
Percent Purity 98.01%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only