missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PROTAC BET degrader-3, MedChemExpress
Descrizione
PROTAC BET Degrader-3 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BET.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | PROTAC BET degrader-3 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C53H64N12O9S |
| Quantità | 10 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (95.67 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCN1N=C(C2CC2)C=C1NC3=NC(C(NCCOCCOCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N4[C@H](C(NCC5=CC=C(C6=C(C)N=CS6)C=C5)=O)C[C@@H](O)C4)=O)=O)=O)=NC7=C3C8=CC(OC)=C(C(C(C)=NO9)=C9C)C=C8N7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 1045.22 |
| Peso formulazione | 1045.22 |
| Percent Purity | 98.64% |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?