Learn More
PROTAC BET degrader-3, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493246
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16493246 25 mg 25mg
16484798 10 mg 10mg
16447547 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16493246 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY114229
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress PROTAC BET Degrader-3 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BET.
PROTAC BET Degrader-3 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BET.
Specifica
Materiale o nome chimico PROTAC BET degrader-3
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C53H64N12O9S
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (95.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCN1N=C(C2CC2)C=C1NC3=NC(C(NCCOCCOCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N4[C@H](C(NCC5=CC=C(C6=C(C)N=CS6)C=C5)=O)C[C@@H](O)C4)=O)=O)=O)=NC7=C3C8=CC(OC)=C(C(C(C)=NO9)=C9C)C=C8N7
Molecular Weight (g/mol) 1045.22
Peso formulazione 1045.22
Percent Purity 98.64%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only