missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Protease Inhibitor Cocktail
Specifica
Specifica
| Product Type | Kits |
| Content And Storage | The product should be stored at -20°C, and is stable for at least 12 months. |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Quantità | 1 mL |
| Bersaglio | VD/VDR |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?