Learn More
Cytiva Protease Inhibitor Mix
Codice prodotto. 10625385 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10625385 1 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10625385 Fornitore Cytiva N. del fornitore 80650123
Powering Proteomics
Usa il codice promozionale 28003
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For effective protease inhibition during protein sample prep
Sample preparation often requires the inhibition of protease activity. This mix contains a combination of competitive and noncompetitive protease inhibitors, which protect proteins from proteolysis during purification from animal tissues, plant tissues, yeast and bacteria.
  • Inhibits >95% protease activity
  • Inhibit serine, cysteine and calpain proteases
  • No EDTA; Optionally, EDTA can be added to inhibit metalloproteases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Protease inhibito r (100X Solution)
Product Type Protease Inhibitor Cocktail
Content And Storage -20°C
Quantità 1 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Protease Inhibitor Mix, 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente mani dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: luoride
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 2% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 2% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.