Learn More
FTM Technologies™ Protection Prefilters
For the filtration of dust and fine particles in the laboratory. FTM Technologies™ Protection Prefilters are for use with fume hoods.
Marca:  FTM Technologies™ PF2
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12000kg
Codice prodotto. 11758024
  • 50.20€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Protects the active charcoal filter against particles
  • Prevents clogging on the filter surface
Specifica
Specifica
HI8F and HI8V Fume Hood Models