Learn More
Mutexil™ Soprascarpe protettivi in CPE
Codice prodotto. 11765433
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Copriscarpe
Copriscarpe protettive adesive
Copriscarpe protettive in CPE per visitatore
Scarponi con antiscivolo
Colore:
Bianco
Blue
Transparent
Size:
2 X-Large
2 XL
Misura unica
Universal
X-Large
Dimensione della confezione:
25 paia
pezzi 1000
pezzi 2000
pezzi 250
pezzi 300
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Colore Size Dimensione della confezione
11765433 Copriscarpe Blue 2 X-Large pezzi 300
11780124 Copriscarpe protettive in CPE per visitatore Blue Misura unica pezzi 2000
11770124 Copriscarpe protettive in CPE per visitatore Blue X-Large pezzi 2000
11790124 Copriscarpe protettive in CPE per visitatore Bianco Misura unica pezzi 2000
15177836 Scarponi con antiscivolo Bianco X-Large pezzi 250
12340180 Copriscarpe Transparent Universal 25 paia
11780114 Copriscarpe Transparent Universal pezzi 1000
11775433 Copriscarpe protettive adesive Bianco 2 XL pezzi 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11765433 Fornitore Mutexil™ N. del fornitore 2000036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.00€
    59.31€ / pezzi 300
    Risparmia 32.69€
    35% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Choose from a range of choices and construction, from sticky, anti-slip, fluid -resistant, polypropylene and CPE variations with Mutexil™ Protective Overshoe Coverings.
  • Various sizes and colors
  • Needs-based styles
  • Per new standards EN ISO 20345 and EN ISO 20347
Specifica
Colore Blue
Lunghezza (sistema metrico) 420 mm
Materiale Polypropylene
Size 2 X-Large
Caratteristiche suola Antiscivolo
Peso (sistema metrico) 35 g
Larghezza (sistema metrico) 185 mm
Quantità confezione 300/Pk.
Spessore 25μm
Resistente a Acqua
Product Type Copriscarpe