Learn More
EKASTU Safety Protective Hood 230
Codice prodotto. 10310591
Cambia vista
Click to view available options
Protective Hood 230
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10310591 Protective Hood 230
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10310591 Fornitore EKASTU Safety N. del fornitore 292082
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-01-2027
EKASTU Protective Hood 230 encloses the complete head, face and neck area.
  • Dust-proof and breathable fleece material
  • Large window shield made of triacetate
  • Limited use
  • 10 pieces per pack
Specifica
Colore bianco
Product Type Cappuccio di protezione 230
Da utilizzare con (apparecchiatura) Filtro antipolvere, Filtro antigas, Filtro multiuso, Filtro combinato, Filtro combinato e multiuso
Dimensioni (L x P x A) 21 x 26 x 3,5cm
Peso (sistema metrico) circa. 295 grammi